Vai a
SML3030
Atorvastatin calcium salt trihydrate
≥98% (HPLC), HMG-CoA reductase inhibitor, powder
Sinonimo/i:
(betaR,deltaR)-2-(p-Fluorophenyl)-beta,delta-dihydroxy-5-isopropyl-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)pyrrole-1-heptanoate, calcium salt (2:1) trihyddrate, [R-(R*, R*)]-2-(4-Fluorophenyl)-β, δ-dihydroxy-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1Hpyrrole-1-heptanoic acid, calcium salt (2:1) trihydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 107.00
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 357.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C66H68F2N4O10 · Ca · 3H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
1209.39
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
CHF 107.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Atorvastatin calcium salt trihydrate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -9.0 to -5.0°, c = 0.5 in DMSO
storage condition
protect from light
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C(C1=C(C(C)C)N(CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC([O-])=O)C(C2=CC=C(C=C2)F)=C1C3=CC=CC=C3)NC4=CC=CC=C4.[Ca+2].[3.0H2O]
InChI
1S/2C33H35FN2O5.Ca.3H2O/c2*1-21(2)31-30(33(41)35-25-11-7-4-8-12-25)29(22-9-5-3-6-10-22)32(23-13-15-24(34)16-14-23)36(31)18-17-26(37)19-27(38)20-28(39)40;;;;/h2*3-16,21,26-27,37-38H,17-20H2,1-2H3,(H,35,41)(H,39,40);;3*1H2/q;;+2;;;/p-2/t2*26-,27-;;;;/m11..../s1
InChI key
SHZPNDRIDUBNMH-NIJVSVLQSA-L
Biochem/physiol Actions
β-Hydroxy β-methylglutaryl-CoA (HMG-CoA) reductase inhibitor.
Atorvastatin calcium salt trihydrate is a specific inhibitor of β-Hydroxy β-methylglutaryl-CoA (HMG-CoA) reductase. HMG-CoA reductase is the enzyme that catalyzes the conversion of HMG-CoA to mevalonate, an early step in cholesterol biosynthesis. Atorvastatin is used in the treatment of hypercholesterolemia.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1044516BP1267PHR1422
Atorvastatin Calcium United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1044516
Atorvastatin Calcium
Atorvastatin calcium British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP1267
Atorvastatin calcium
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Parola di avvertenza
Warning
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Organi bersaglio
Liver
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)