Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H27N3OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
345.50
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C(C1=CC=CC=C1)SC2=NCCN2C)NC3CCCCCC3
InChI key
OXBMBNASDMMXSA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Apostatin-1 is a cell penetrant apoptosis inhibitor that activates autophagy leading to restoration of cellular homeostasis in cells with accumulated mutant tau, α-synuclein, or huntingtin. Apostatin-1 potently and selectively inhibits TRADD. It binds to the N-terminal TRAF2-binding domain of TRADD (TRADD-N). Apparently Apostatin-1 releases cIAP1/2 or TRAF2 from TRADD thus promoting the K63-linked ubiquitination of beclin 1.
cell penetrant apoptosis inhibitor that activates autophagy that potently and selectively inhibits TRADD
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?