Vai a
SML3018
TH1834
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(5-(4-((Phenethyl(4-(4-(pyrrolidin-1-ylmethyl)phenoxy)butyl)amino)methyl)phenyl)-2H-tetrazol-2-yl)acetic acid dihydrochloride, 2H-Tetrazole-2-acetic acid, 5-[4-[[(2-phenylethyl)[4-[4-(1-pyrrolidinylmethyl)phenoxy]butyl]amino]methyl]phenyl]-, hydrochloride (1:2), TIP60i
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 140.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 517.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C33H40N6O3 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
641.63
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 140.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(O)CN1N=C(C2=CC=C(CN(CCC3=CC=CC=C3)CCCCOC4=CC=C(CN5CCCC5)C=C4)C=C2)N=N1.[H]Cl.[H]Cl
InChI key
HYXIFSOROZPMMU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cell penetrant, potent and selective HAT Tip60 inhibitor
TH1834 is a cell penetrant, potent and selective histone acetyltransferase (HAT) Tip60 inhibitor that interact with active binding pocket of Tip60. TH1834 induces apoptosis and increased unrepaired DNA damage in breast and prostate cancer cell lines but not control MCF10A cells.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)