Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 79.80 |
50 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 323.00 |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CO\N=C1/C[C@]2(C[C@@H]3CC(C\C=C(C)\C[C@@H](C)\C=C\C=C4/COC5[C@H](O)C(C)=C[C@@H](C(=O)O3)[C@]45O)O2)O[C@@H]([C@H]1C)\C(C)=C\C(C)C
InChI
1S/C37H53NO8/c1-21(2)14-25(6)33-26(7)31(38-42-8)19-36(46-33)18-29-17-28(45-36)13-12-23(4)15-22(3)10-9-11-27-20-43-34-32(39)24(5)16-30(35(40)44-29)37(27,34)41/h9-12,14,16,21-22,26,28-30,32-34,39,41H,13,15,17-20H2,1-8H3/b10-9+,23-12+,25-14+,27-11+,38-31+/t22-,26-,28+,29-,30-,32+,33+,34+,36-,37+/m0/s1
InChI key
YZBLFMPOMVTDJY-LSGXYNIPSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description VETRANAL®, analytical standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form - | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Moxidectin
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?