Vai a
SML2997
GHP-88309
≥98% (HPLC), paramyxovirus polymerase inhibitor, powder
Sinonimo/i:
2-Fluoro-6-(5-isoquinolinyl)benzamide; 2-Fluoro-6-(5-isoquinolyl)benzamide, GHP 88309, GHP88309
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 118.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 392.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H11FN2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.27
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 118.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
GHP-88309, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1=C(C(N)=O)C(C2=C(C=CN=C3)C3=CC=C2)=CC=C1
InChI key
OLNVLPGIADWVKU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
GHP-88309 is an orally available non-nucleoside paramyxovirus polymerase inhibitor with broad-spectrum anti-paramyxoviral activity (EC50 in μM= 0.4/HPIV3-JS, 0.8/HPIV3-5F6, 2/SeV-F1R-eGF, 0.6/MeV/Alaska.USA 16.00, 0.4/CDV-5804p) and little cytoxicity (CC50 >20μM). GHP-88309 potently inhibits the replication of HPIV1 isolate 5F6 and HPIV3 isolates 10L3 & 9R4 in 3D-ALI-HBTEC human airway organoids (EC50 = 280,90, 105 nM, respectively) in 3D-ALI-HBTECs. HPIV3 and provides complete protection against lethal Sendai virus infection in mice (150 mg/kg bid. po. starting at time of infection or 48 hrs after), a murine surrogate model of human HPIV3 disease.
Orally available non-nucleoside paramyxovirus polymerase inhibitor with broad-spectrum anti-paramyxoviral activity in vitro and in vivo.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)