Merck
SML2992
uPSEM792 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-Methyl-7,8,9,10-tetrahydro-1H-6,10-methanoazepino[4,5-g]quinoxalin-2(6H)-one hydrochloride, PSEM 792 hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H15N3O · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
277.75
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1N(C)C2=CC(C3CNCC4C3)=C4C=C2N=C1.Cl
InChI key
CDHPEJUYEXNGCV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Ultrapotent PSEM agonist for chimeric ligand-gated ion channel pores with nAChR α7 LBD L181G/Q139L/Y217F mutant (PSAM4) in vitro and in vivo.
uPSEM792 is a selective and ultrapotent pharmacologically selective effector molecule (uPSEM) agonist for chimeric pharmacologically selective actuator modules (PSAMs) with mutant nAChR α7 ligand-binding domain (LBD) PSML181G/Q139L/Y217F (PSAM4) fused to the ion pore domain (IPD) of ligand-gated ion channels (LGICs), including glycine receptor (PSAM4-GlyR EC50 = 2.3 nM) and 5-HT3 (PSAM4-5-HT3 EC50 = 1.6 nM). uPSEM792 exhibits high PSM4 selectivity (>10,000-fold over α7-GlyR, α7-5HT3, 5HT3; >230-fold over α4β2 nAChR) and sub-nanomolar PSAM4-GlyR affinity (Ki = 0.7 nM).
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)