Vai a
SML2987
Cefcapene Pivoxil Hydrochloride Hydrate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Cefcapene Pivoxil Hydrochloride Hydrate, [6R-[6α,7β(Z)]]-3-[[(Aminocarbonyl)oxy]methyl]-7-[[2-(2-amino-4-thiazolyl)-1-oxo-2-pentenyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid (2,2-dimethyl-1-oxopropoxy)methyl ester monohydrochloride monohydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 65.40
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 266.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H29N5O8S2 · xHCl · yH2O
Peso molecolare:
567.64 (anhydrous free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
CHF 65.40
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Cefcapene Pivoxil Hydrochloride Hydrate is an orally available prodrug of third-generation cephalosporin cefcapene that exhibits potent and wide spectrum antibacterial activity against Gram-positive and Gram-negative bacteria, including Staphylococcus aureus.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
CDS021717SML3624
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)