Vai a
SML2976
WR99210 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 147.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 475.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H18Cl3N5O2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
431.14
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
CHF 147.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].Clc1c(cc(c(c1)Cl)OCCCON2C(N=C(N=C2N)N)(C)C)Cl.[H+]
InChI
1S/C14H18Cl3N5O2.ClH/c1-14(2)21-12(18)20-13(19)22(14)24-5-3-4-23-11-7-9(16)8(15)6-10(11)17;/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H4,18,19,20,21);1H
InChI key
VOTSDCGUYAGUNS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent P. falciparum dihydrofolate reductase (pfDHFR) inhibitor.
WR99210 is a potent inhibitor of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase (pfDHFR), which is a major malarial drug target. It has subnanomolar potency for the wild type, double mutant and quadruple mutant dihydrofolate reductases.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
WH0001719M1D6566JRD1146
description
≥98% (HPLC)
description
clone 2B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
≥80% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, ≥1 units/mg protein
description
AldrichCPR
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥80% (SDS-PAGE)
assay
-
form
powder
form
buffered aqueous solution
form
solution
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)