Vai a
SML2967
Gp91ds-tat, scrambled trifluoroacetate
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Arg-Lys-Lys-Arg-Arg-Gln-Arg-Arg-Arg-Cys-Leu-Arg-Ile-Thr-Arg-Gln-Ser-Arg-NH2 trifluoroacetate, Gp91 ds-tat, scrambled trifluoroacetate, NADPH oxidase 2 docking sequence-tat trifluoroacetate, NOX2 ds-tat, scrambled trifluoroacetate, NOX2ds-tat, scrambled trifluoroacetate, RKKRRQRRR-CLRITRQSR-NH2 trifluoroacetate, scrambled Gp91phox docking sequence-tat trifluoroacetate, scrambled NOX2 docking sequence-tat trifluoroacetate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 129.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C98H190N50O22S · xC2HF3O2
Peso molecolare:
2452.94 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
film or powder
CHF 129.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
film or powder
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Inactive control peptide for the NADPH oxidase inhibitor peptide gp91ds-tat (NOX2ds-tat). The control peptide is composed of a membrane-permeant HIV-1 Tat protein transduction domain sequence (aa49-57) N-terminal to a scrambled sequence of murine gp91phox (NOX2) aa86-94.
Scrambled inactive control peptide for the NADPH oxidase inhibitor peptide gp91ds-tat (NOX2ds-tat).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2988R3905SML2949
Ro273225 ≥98% (reversed phase HPLC)
Sigma-Aldrich
R3905
Ro273225
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (reversed phase HPLC)
description
≥95% (HPLC)
form
film or powder
form
powder
form
lyophilized solid
form
lyophilized powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (reversed phase HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white
color
white to off-white
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. How to know the procedure of your product (drug code: SML2967) and other drugs
    1 answer
    1. Unfortunately, a protocol is not made readily available for this product. However, it may be helpful to review the publications located under the 'PEER REVIEWED PAPERS' section of the Product Detail Page. Please see the links below to review the listed citations:
      https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/hh1701.096037
      https://doi.org/10.1371/journal.pone.0027039