Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 48.40 |
50 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 197.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H4N6O
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.11
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
171098
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
mp
>300 °C (lit.)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=Nc2[nH]nnc2C(=O)N1
InChI
1S/C4H4N6O/c5-4-6-2-1(3(11)7-4)8-10-9-2/h(H4,5,6,7,8,9,10,11)
InChI key
LPXQRXLUHJKZIE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
8-Azaguanine is a triazole-antimetabolite that displays varies pharmacological effects including anticancer, antiviral and antifungal. It is easily incorporated into ribonucleic acids including rRNA and tRNA. 8-Azaguanine appears to alter mRNA splicing in SF3B1 mutant cells. 8-Azaguanine novel immunomodulatory drug (IMiD) that significantly increases the cytotoxicity of NK cells.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥97% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: ≥5 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 13 mg/mL |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?