Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 200.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C53H64N10O19 · xC2HF3O2
Peso molecolare:
1145.13 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
film or powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiBiochem/physiol Actions
Mca-YVADAPK(Dnp)-OH is a widely used fluorescent substrate for caspase-1 (ICE cleaves between D & A) and angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2 cleaves between P & K). Proteolytic cleavage separates 7-methoxycoumarin-4-acetyl (Mca) from the fluorescence-quenching group 2,4-dinitrophenyl (Dnp), resulting in increased Mca fluorescence (Ex: 320-328 nm, Em: 405-420 nm).
Popular fluorescent substrate for caspase-1 (ICE) and angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2).
1 of 1
Questo articolo | ||
|---|---|---|
| description ≥97% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form film or powder | form lyophilized powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white to dark beige | color white to off-white | color white to off-white |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?