Vai a
SML2929
Bilastine
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[4-(2-(4-(1-(2-ethoxyethyl)benzimidazole-2-yl)piperidine-1-yl)ethyl)phenyl]-2-methyl-propanoic acid, 4-[2-[4-[1-(2-Ethoxyethyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-1-piperidinyl]ethyl]-α,α-dimethylbenzeneacetic acid, F-96221-BM1
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 70.70
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 357.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H37N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
463.61
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 70.70
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[N+H]2(CCC(CC2)c3[n](c4c(n3)cccc4)CCOCC)CCc1ccc(cc1)C(C)(C)C(=O)[O-]
InChI
1S/C28H37N3O3/c1-4-34-20-19-31-25-8-6-5-7-24(25)29-26(31)22-14-17-30(18-15-22)16-13-21-9-11-23(12-10-21)28(2,3)27(32)33/h5-12,22H,4,13-20H2,1-3H3,(H,32,33)
InChI key
ACCMWZWAEFYUGZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Bilastine is an orally available, potent and selective histamine H1 receptor antagonist that exhibits long drug-target residence time at H1 receptor (73 min), which results in extended H1 receptor antagonism in vitro. Bilastine is used for treatment of allergic rhinitis and urticaria (hives).
orally available, potent and selective histamine H1 receptor antagonist that exhibits long drug-target residence time at H1 receptor
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
N15381467848PHL80858
Bilastine ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2929
Bilastine
Nobiletin ≥97%
Sigma-Aldrich
N1538
Nobiletin
Nobiletin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1467848
Nobiletin
Nobiletin phyproof® Reference Substance
PHL80858
Nobiletin
description
≥98% (HPLC)
description
≥97%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
phyproof® Reference Substance
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97%
assay
-
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)