Documenti fondamentali
SML2927
Sigma-Aldrich
H3B-193
≥98% (HPLC)
Scegli un formato
5 MG
CHF 89.10
25 MG
CHF 310.00
CHF 89.10
Spedizione prevista il17 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 89.10
25 MG
CHF 310.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H23FN4O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
390.47
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 89.10
Spedizione prevista il17 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(NC1=NC(C)=CS1)C2CCN(C(N(CC3=CC=C(F)C=C3)C)=O)CC2
InChI
1S/C19H23FN4O2S/c1-13-12-27-18(21-13)22-17(25)15-7-9-24(10-8-15)19(26)23(2)11-14-3-5-16(20)6-4-14/h3-6,12,15H,7-11H2,1-2H3,(H,21,22,25)
FYQIXROHNRZVMM-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
H3B-193 is a cell penetrant, potent and selective allosteric inhibitor of the carbamoyl phosphate synthetase 1 (CPS1) that blocks ATP hydrolysis in the first step of carbamoyl phosphate synthesis
cell penetrant, potent and selective allosteric inhibitor of the carbamoyl phosphate synthetase 1 (CPS1)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Shihua Yao et al.
Cell chemical biology, 27(3), 259-268 (2020-02-06)
Carbamoyl phosphate synthetase 1 (CPS1) catalyzes the first step in the ammonia-detoxifying urea cycle, converting ammonia to carbamoyl phosphate under physiologic conditions. In cancer, CPS1 overexpression supports pyrimidine synthesis to promote tumor growth in some cancer types, while in others