Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 287.00 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1120.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H29ClN6O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
601.12
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(Nc2c3c(c(c(cc3)C)Oc4ncccc4c5nc(ncc5)N[C@@H]6CNCCC6)ccc2)c1c(cccc1)Cl
InChI key
XMWUCMFVDXDRDE-NRFANRHFSA-N
Biochem/physiol Actions
ATP-competitive, potent and selective IRE1α kinase inhibitor that attenuates IRE1α endonuclease activity in vitro and in vivo.
KIRA8 is an ATP-competitive, potent and selective IRE1α kinase inhibitor (IRE1α/β Ki = 2/120 nM) that attenuates IRE1α endonuclease activity (IRE1α/β IC50 = 5/55 nM) with good kinome selectivity. KIRA8 inhibits thapsigargin-induced UPR (IC50 = 99 nM; HT1080 XBP1-Luc cells) and shows therapeutic efficacy in murine models of type 1 diabetes (T1D), pulmonary fibrosis, multiple myeloma (MM), and pancreatic neuroendocrine tumors (PanNET) in vivo (30-50 mg/kg/day i.p.).
1 of 1
Questo articolo | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description phyproof® Reference Substance |
| form powder | form powder | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - |
| color white to beige | color white to beige | color - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?