Vai a
SML2897
Flomoxef Sodium
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
(6R,7R)-7-[[2-[(Difluoromethyl)thio]acetyl]amino]-3-[[[1-(2-hydroxyethyl)-1H-tetrazol-5-yl]thio]methyl]-7-methoxy-8-oxo-5-oxa-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid monosodium salt, 6315-S Sodium salt, FMOX Sodium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 65.90
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 267.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H17F2N6O7S2 · Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
518.45
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
CHF 65.90
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Flomoxef is a semisynthetic oxacephem antibiotic. Flomoxef exhibit activity against epidermides, streptococci, propionibacteria, and both methicillin-resistant and -susceptible Staphylococcus aureus. Flomoxef appear to be stable to the common plasmid beta-lactamases TEM and SH4V-1 or by the betalactamases of S. aureus or B. fragilis.
semisynthetic oxacephem antibiotic that is stable to the common plasmid beta-lactamases TEM and SH4V-1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)