Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 109.00 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 423.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H10N2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.31
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N=C(C(N1C)=O)C2=C(C=C(C3=CC=CC=C3)S2)C1=O
InChI
1S/C14H10N2O2S/c1-16-13(17)9-7-10(8-5-3-2-4-6-8)19-12(9)11(15)14(16)18/h2-7,15H,1H3
InChI key
IGPZTAJCUQIMOK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NRT-870-59 is a potent and selective reversible inhibitor of PTP4A3 tyrosine phosphatase that exhibits potent cytotoxicity against human ovarian and breast cancer cells grown as spheroids. NRT-870-59 does not inhibit oncogenic dual specificity phosphatase CDC25B.
potent and selective reversible inhibitor of PTP4A3 tyrosine phosphatase
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color light orange to dark orange | color white to beige |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?