Vai a
SML2873
EIDD-2801
≥98% (HPLC), ribonucleoside analog, powder
Sinonimo/i:
((2R,3S,4R,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(4-(hydroxyamino)-2-oxopyrimidin-1(2H)-yl)tetrahydrofuran-2-yl)methyl isobutyrate, (oh)4Cyd lester, 4-N-HO-Cyd ester, BHC ester, EIDD 1931 5′-isopropylester, EIDD 1931 prodrug, EIDD 2801, EIDD-1931 5′-isopropylester, EIDD-1931 prodrug, EIDD1931 5′-isopropylester, EIDD1931 prodrug, EIDD2801, N4-Hydroxycytidine 5′-isopropylester, N4-OHcyd ester, N4OHcyd ester, NHC ester, beta-D-N4-Hydroxycytidine 5′-isopropylester
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 85.20
CHF 72.42
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 345.00
CHF 293.25
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H19N3O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
329.31
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 72.42
Prezzo di listinoCHF 85.20Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
EIDD-2801, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Broad antiviral N4-hydroxycytidine (EIDD-1931) prodrug with in vivo efficacy and enhanced oral bioavailability.
EIDD-2801 is an orally active, 5′-isopropylester prodrug form of the antiviral ribonucleoside analog N4-hydroxycytidine (NHC, EIDD-1931) with known anti-viral activity against SARS-CoV, SARS-CoV-2, RSV, influenza A & B (IAV & IBV), HCV, pestivirus, bovine viral diarrhoea virus (BVDV), Ebola (EBOV), Chikungunya (CHIKV), venezuelan equine encephalitis (VEEV). EIDD-2801 is efficiently hydrolyzed to NHC in vivo, being more orally bioavailable than NHC in nonhuman primates and ferrets, while maintaining similar oral bioavailability as NHC in mice. EIDD-2801 displays in vivo efficacy against pandemic and seasonal IAV strains in ferrets (lowest ED = 2.3 and 7 mg/kg b.i.d. p.o., respectively).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2872SML0688A2846
EIDD-2801 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2873
EIDD-2801
EIDD-1931 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2872
EIDD-1931
PO1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0688
PO1
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: soluble
color
white to beige
color
white to beige
color
faintly pink to red
color
off-white to light tan
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)