Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 101.00 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 325.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H37N3O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
527.68
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N[C@@H](CC(C)C)C(N[C@H](/C=C/S(=O)(C1=CC=CC=C1)=O)CCC2=CC=CC=C2)=O)N3CCOCC3
InChI key
YUMYYTORLYHUFW-MSKIIMLESA-N
Biochem/physiol Actions
Irreversible, potent and selective cathepsin S inhibitor in vitro and in vivo.
LHVS is an irreversible, potent and selective cathepsin S inhibitor (CatS Ki = 5.9 nM; CatO2/L/B Ki = 0.23/0.72/39 μM, Cruzain Ki = 0.22 μM) that targets CatS active site thiol for covalent modification via its vinyl sulfone moiety. LHVS is a useful tool for studyting CatS-mediated responses in cultures (typical dosing ranges: 25 nM to 10μM) and in animals in vivo, including CatS-induced itch in mice (30 mg/kg sc.), morphine-induced antinociceptive tolerance in rats (50 nmol/rat itrathetically) and mechanical hyperalgesia in nerve-injured rats (3-30 mg/kg sc.).
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?