Passa al contenuto
SML2835
SGC-CAMKK2-1N
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Chloro-4-(5-phenylfuro[2,3-b]pyridin-3-yl)benzoic acid, SGC-CAMKK2-1 inactive control, SGC-CAMKK2-1 negative control, YL-36 inactive control, YL-36 negative control
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H12ClNO3
Peso molecolare:
349.77
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Inactive analog of and negative control for the potent and selective CaM kinase kinase (CaMKK) inhibitor SGC-CAMKK2-1 (YL-36).
SGC-CAMKK2-1N is an inactive analog of and negative control for the potent and selective CaM kinase kinase (CaMKK) inhibitor SGC-CAMKK2-1 (YL-36). SGC-CAMKK2-1N inhibits CaMKK2 with an IC50 of 27 μM in cell-free assays (IC50 = 30 nM by SGC-CAMKK2-1) and shows no cellular potency.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)