Vai a
SML2822
AZ12601011
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-(2-Pyridin-2-yl-6,7dihydro-5H-cyclopenta[e]pyrimidin-4-yl)pyrrolo[3,2-c]pyridine, 2-(2-Pyridinyl)-4-(1H-pyrrolo[3,2-c]pyridin-1-yl)-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidine, AZ 12601011, AZ-12601011
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 98.20
CHF 83.47
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 392.00
CHF 333.20
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H15N5
Peso molecolare:
313.36
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 83.47
Prezzo di listinoCHF 98.20Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
AZ12601011 is an orally active, subtype-selective TGF-β type I receptors active site inhibitor (active-site affinity: ALK4/5/6 Kd = 2.6/2.9/42 nM, ALK1/2/3 Kd = 40/15/40 μM) that prevents ALK4/5/7-mediated Smad2, but not ALK1/2/3/6-mediated Smad1, phosphorylation (10 μM; NIH3T3 expressing respective constitutively active receptors). AZ12601011 inhibits 4T1 murine mammary carcinoma growth in cultures (IC50 = 400 nM) and in vivo (50 mg/kg bid. po. mice). AZ12601011 also causes heart valve lesions and physeal dysplasia in rats (150 mg/kg/day po. for 7 days), consistent with a critical role of ALK5 in maintaining the integrity of heart valve and physis.
Orally active, subtype-selective TGF-β type I receptors ALK4/5/7 active site inhibitor in vitro and in vivo.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2819SML1050SML3345
AZ12601011 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2822
AZ12601011
AZ12799734 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2819
AZ12799734
DC260126 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1050
DC260126
LSL 60101 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3345
LSL 60101
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to light brown
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)