Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 110.00 CHF 93.50 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 431.00 CHF 366.35 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H21N5O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
443.45
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 93.50
Prezzo di listinoCHF 110.00Risparmia il 15%Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=C(CN(C2CC2)C(C3=CC4=C(NC(CO4)=O)C=C3)=O)C=C1)NC5=CC=NC=N5
InChI
1S/C24H21N5O4/c30-22-13-33-20-11-17(5-8-19(20)27-22)24(32)29(18-6-7-18)12-15-1-3-16(4-2-15)23(31)28-21-9-10-25-14-26-21/h1-5,8-11,14,18H,6-7,12-13H2,(H,27,30)(H,25,26,28,31)
InChI key
KOZGEDUWAQFVAV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
SGC probe under development. UNC6934 is a potent and selective antagonist of histone-lysine N-methyltransferase NSD2-PWWP1 domain (Nuclear Receptor Binding SET Domain Protein 2 PWWP1 domain). UNC6934 disrupts the NSD2-PWWP1 interaction with H3K36me2 nucleosomes in U2OS cells.
potent and selective antagonist of NSD2-PWWP1
1 of 1
Questo articolo | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?