Vai a
SML2789
tBPC
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenoxy]cyclohexanol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 43.80
CHF 37.23
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 179.00
CHF 152.15
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H24O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 37.23
Prezzo di listinoCHF 43.80Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O(C2C(CCCC2)O)c1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C16H24O2/c1-16(2,3)12-8-10-13(11-9-12)18-15-7-5-4-6-14(15)17/h8-11,14-15,17H,4-7H2,1-3H3
InChI key
FTIXUILRMBSXNS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Postitive allosteric modulator of NPY Y4 receptor
tBPC is a postitive allosteric modulator of the neuropeptide Y (NPY) Y4 receptor, which is predominantly expressed in the gastrointestinal tract and activated most strongly by pancreatic polypeptide (PP). tBPC was shown to potentiate Y4R activity in G-Protein signaling and arrestin3 recruitment and to potentiate the native PP response. tBPC was selective for Y4R over other Neuropeptide Y receptors and showed no effect on the efficacy (Emax) or potency (EC50) of the NPY signal response at the Y1, Y2, or Y5 receptors at 30 μM.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0453900937
tBPC ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2789
tBPC
TBPB ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0453
TBPB
TBPe sublimed
Sigma-Aldrich
900937
TBPe
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
sublimed
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
99% (sublimed, HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution; warmed)
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)