Documenti fondamentali
SML2754
Sigma-Aldrich
Z3670677764
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-[[5-Methoxy-2-(1-methylethyl)phenyl]methyl]-3-pyridinamine
Scegli un formato
5 MG
CHF 53.60
25 MG
CHF 207.00
CHF 53.60
Spedizione prevista il24 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 53.60
25 MG
CHF 207.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H20N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.34
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 53.60
Spedizione prevista il24 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(Cc2c(ccc(c2)OC)C(C)C)c1cnccc1
InChI
1S/C16H20N2O/c1-12(2)16-7-6-15(19-3)9-13(16)10-18-14-5-4-8-17-11-14/h4-9,11-12,18H,10H2,1-3H3
ZGOCFOSBMLFDAA-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Z3670677764 is an inactive control for selective human melatonin MT2 receptor agonist UCSF4226 (ZINC128734226).
inactive control for selective human melatonin MT2 receptor agonist UCSF4226
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Reed M Stein et al.
Nature, 579(7800), 609-614 (2020-02-11)
The neuromodulator melatonin synchronizes circadian rhythms and related physiological functions through the actions of two G-protein-coupled receptors: MT1 and MT2. Circadian release of melatonin at night from the pineal gland activates melatonin receptors in the suprachiasmatic nucleus of the hypothalamus