Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 82.40 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 334.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H14F2N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
368.34
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1=C(NC(C=C)=O)C=C(NC(C2=CN(C3=C(F)C=CC=C3)N=C2)=O)C=C1
InChI key
SUSXQEYPNDORDQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Autophagy activator that upregulates lysosomal v-ATPase activity and induces its decoupling from Rag GTPases by covalently targeting v-ATPase subunit ATP6V1A Cys277.
EN6 is an autophagy activator that simultaneously upregulates lysosomal vacuolar H(+)-ATPase (v-ATPase) activity and induces its decoupling from the Rag GTPases by covalently targeting v-ATPase subunit ATP6V1A Cys277. EN6 blocks mTORC1 lysosomal recruitment & activation (1-4 hr 25 μM EN6 pretreatment prior to 10-min amino acids (AA) stimulation of AA-starived HEK293) and clears cellular TDP-43 aggregates (25 μM; U2OS with inducible TDP-43). When administered in mice in vivo (50 mg/kg ip.), EN6 inhibits mTORC1 signaling and activates autophagy in both skeletal muscle and heart tissue. Unlike bafilomycin A1 (BafA1), EN6 activates, but not inhibits v-ATPase catalytic activity.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description targeting mouse Atp6v1a |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form powder | form powder | form lyophilized powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed) | solubility - |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?