Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
50 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 90.70 |
Informazioni su questo articolo
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NCCCC[C@@H](C(O)=O)N)N
InChI
1S/C7H15N3O3/c8-5(6(11)12)3-1-2-4-10-7(9)13/h5H,1-4,8H2,(H,11,12)(H3,9,10,13)/t5-/m0/s1
InChI key
XIGSAGMEBXLVJJ-YFKPBYRVSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description A cell-permeable inhibitor of nitric oxide synthase that exhibits about 17-fold greater selectivity for rat neuronal nitric oxide synthase (IC50 = 300 nM) compared to the endothelial enzyme (IC50 = 5.4 µM). | description clone 6C2.1 | description clone 2D3.1 |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay - | assay - |
| form powder | form solid | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility water: 50 mg/mL | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color white to off-white | color - | color - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?