Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H14F2N4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
364.35
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
Fc1c(ccc(c1)C(=O)Nc2cc(ccc2)c3nc4[n](c3C)cccn4)F
InChI
1S/C20H14F2N4O/c1-12-18(25-20-23-8-3-9-26(12)20)13-4-2-5-15(10-13)24-19(27)14-6-7-16(21)17(22)11-14/h2-11H,1H3,(H,24,27)
InChI key
YOVZCQZBMAXLPR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NCGC00135472 (C2A) is a resolvin D1 (RvD1) mimetic that activates resolving D1 receptor (DRV1/GPR32) and stimulate phagocytosis of serum-treated zymosan. NCGC00135472 enhances macrophage phagocytosis of live E. coli.
resolvin D1 (RvD1) mimetic that activates DRV1/GPR32
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?