Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 56.90 |
250 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 98.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12N4 · C9H9NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
319.36
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiassay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(CNC(C1=CC=CC=C1)=O)=O.N2(CN(C3)C4)CN3CN4C2
InChI
1S/C9H9NO3.C6H12N4/c11-8(12)6-10-9(13)7-4-2-1-3-5-7;1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-5H,6H2,(H,10,13)(H,11,12);1-6H2
InChI key
ROAIXOJGRFKICW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Methenamine hippurate is a broad-spectrum urinary tract antiseptic drug. The methenamine component is hydrolyzed to formaldehyde in acid urine. Hippuric acid acts to keep the urine acid.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ≥99% | description analytical standard |
| assay ≥95% (HPLC) | assay - | assay ≥99% | assay ≥97.5% (GC) |
| form powder | form - | form powder | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color white | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methenamine hippurate
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?