SML2620
Bromonoscapine
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-3-((R)-9-bromo-4-methoxy-6-methyl-5,6,7,8-tetrahydro-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl)-6,7-dimethoxyisobenzofuran-1(3H)-one, 9-Bromonoscapine, EM 011
About This Item
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]/D -100 to -120°, c = 1 in dichloromethane
Colore
faint yellow to dark orange
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3