Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 98.80 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 398.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H12F3NO3S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
423.43
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faint yellow to dark orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(C(C=C1)=CC=C1/C=C(SC2=S)\C(N2CC3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3)=O)=O
InChI
1S/C19H12F3NO3S2/c20-19(21,22)14-3-1-2-12(8-14)10-23-16(24)15(28-18(23)27)9-11-4-6-13(7-5-11)17(25)26/h1-9H,10H2,(H,25,26)/b15-9+
InChI key
DJTINRHPPGAPLD-OQLLNIDSSA-N
Biochem/physiol Actions
CY-09 is an NLRP3 inflammasone inhibitor. CY-09 binds directly to the ATP-binding motif of NLRP3 NACHT domain and inhibits its ATPase activity, blocking NLRP3 inflammasome assembly and activation. In mouse models CY-09 showed therapeutic effects in type 2 diabetes and cryopyrin-associated auto-inflammatory syndrome (CAPS), which is caused by gain-of-function mutations of NLRP3.
NLRP3 inflammasome inhibitor
1 of 1
Questo articolo | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description from rabbit, purified by affinity chromatography |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form powder | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - |
| color faint yellow to dark orange | color white to beige | color - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?