Vai a
SML2453
GSK-A1
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-(2-Amino-1-(4-morpholinophenyl)-1H-benzimidazol-6-yl)-N-(2-fluorophenyl)-2-methoxypyridine-3-sulfonamide, 5-(2-Amino-1-(4-morpholinophenyl)-1H-benzo[d]imidazol-6-yl)-N-(2-fluorophenyl)-2-methoxypyridine-3-sulfonamide, 5-[2-Amino-1-[4-(4-morpholinyl)phenyl]-1H-benzimidazol-6-yl]-N-(2-fluorophenyl)-2-methoxy-3-pyridinesulfonamide, Compound A1, PI4KA Inhibitor A1
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 114.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 418.00
CHF 355.30
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H27FN6O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
574.63
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 114.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=S(C1=CC(C2=CC=C3C(N(C4=CC=C(N5CCOCC5)C=C4)C(N)=N3)=C2)=CN=C1OC)(NC6=CC=CC=C6F)=O
InChI
1S/C29H27FN6O4S/c1-39-28-27(41(37,38)34-24-5-3-2-4-23(24)30)17-20(18-32-28)19-6-11-25-26(16-19)36(29(31)33-25)22-9-7-21(8-10-22)35-12-14-40-15-13-35/h2-11,16-18,34H,12-15H2,1H3,(H2,31,33)
InChI key
AJOGHKUZDLYXKS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ATP site-targeting, highly potent and selective phosphatidylinositol 4-kinase type IIIα (PI4KA, PI4KIIIα) inhibitor.
GSK-A1 is an ATP site-targeting, highly potent and selective type III phosphatidylinositol 4-kinase PI4KA (PI4KIIIα) inhibitor (pIC50 = 8.5-9.8) that selectively downregulates cellular PtdIns(4)P, but not PtdIns(4,5)P2, level (HEK293 IC50 = 3 nM, complete depletion of HEK293 & COS-7 plasma membrane PtdIns(4)P by 100 nM post 10 min treatment) with much reduced potency toward PI4KB (pIC50 = 7.2-7.7), PI3KA/B/D/G (pIC50 = 7.3/7/7.1/7.8) or PI4K/2A/2B (pIC50 <5). GSK-A1 is a useful tool for probing PI4KA-dependent cellular processes and viral replication (typical culture treatment conc. range: 10-100 nM).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0709EMU047391SML0701
GSK-A1 &#8805;98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2453
GSK-A1
GSK-J1 &#8805;98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0709
GSK-J1
GSK-J4 &#8805;98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0701
GSK-J4
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
targeting mouse Pi4ka
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)