SML2440
SGC-iMLLT
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-1-Methyl-N-(2-((2-methylpyrrolidin-1-yl)methyl)-1H-benzo[d]imidazol-5-yl)-1H-indazole-5-carboxamide, Chemical Probe 92
About This Item
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(C1=CC2=C(N(C)N=C2)C=C1)NC3=CC=C4NC(CN5[C@@H](C)CCC5)=NC4=C3
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3