Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 372.00 CHF 316.20 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H9Cl2N3O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
334.18
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 316.20
Prezzo di listinoCHF 372.00Risparmia il 15%Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=S(C1=CC=CC(Cl)=C1Cl)(NC2=NC=CN=C2OC)=O
InChI key
FLSMVCMSUNISFK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
AZD-2098 is an orally active, potent and selective CCR4 antagonist (pIC50 = 7.8/8.0/8.0/7.6 against CCL22 binding to human/mouse/rat/dog CCR4; inactive toward CXCR1/2 & CCR1/2b/5/7/8 at 10 μM) with little or no activity toward a panel of ∼120 receptors/enzymes. AZD-2098 effectively inhibits chemokine-induced cellular responses in vitro (pIC50 = 7.5 against CCL22-induced calcium influx in hCCR4-expressing CHO cells; pIC50 = 6.3 against CCL17- or CCL22-induced chemotaxis of primary human Th2 cells) and exhibits efficacy against antigen-induced inflammatory response among ovalbumin-sensitized rats in vivo (Emax = 7.5 μmol/kg p.o.; 1 h before and every 12 h after antigen challenge).
Orally active, potent and selective CCR4 antagonist with efficacy against antigen-induced inflammatory response in ovalbumin-sensitized rats in vivo.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?