Vai a
SML2216
Takinib
≥98% (HPLC), TAK1/MAP3K7 kinase inhibitor, powder
Sinonimo/i:
N1-(1-Propyl-1H-benzimidazol-2-yl)-1,3-benzenedicarboxamide
per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 95.40
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 384.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H18N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
322.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 95.40
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Takinib, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCN1C2=CC=CC=C2N/C1=N\C(C3=CC(C(N)=O)=CC=C3)=O
General description
Takinib belongs to the aminobenzimidazole class of inhibitors.[1]
Application
Takinib has been used as an inhibitor of transforming 28 growth factor - β-activated kinase -1 (TAK-1) in human leukemia monocytic THP-1 cells.[2] It may be used as a TAK1 inhibitor in Jurkat cells.[3]
Biochem/physiol Actions
TAK-1 inhibitor
Takinib is a selective inhibitor of TAK1/MAP3K7 kinase, which is a member of the MAP3K family and a key regulator of cell death. It binds in the TAk1 ATPbinding pocket with an IC50 value of 9.5 nM. Takinib selectively induced apoptosis following TNF-α stimulation in rheumatoid arthritis and breast cancer.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2825SML2050SML1762
Takinib ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2216
Takinib
I-BET469 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2825
I-BET469
AZ3451 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2050
AZ3451
SI-2 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1762
SI-2
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
, light yellow to dark orange
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)