Vai a
SML2199
L-F001
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-(3R)-1,2-Dithiolan-3-yl-1-[hexahydro-4-(5-isoquinolinylsulfonyl)-1H-1,4-diazepin-1-yl]-1-pentanone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 317.00
CHF 269.45
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H29N3O3S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
479.68
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
Storage condition:
desiccated
CHF 269.45
Prezzo di listinoCHF 317.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
storage condition
desiccated
color
colorless to light brown
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(CCCC[C@@H]1CCSS1)N2CCN(S(C3=CC=CC4=C3C=CN=C4)(=O)=O)CCC2
InChI
1S/C22H29N3O3S3/c26-22(8-2-1-6-19-10-16-29-30-19)24-12-4-13-25(15-14-24)31(27,28)21-7-3-5-18-17-23-11-9-20(18)21/h3,5,7,9,11,17,19H,1-2,4,6,8,10,12-16H2/t19-/m1/s1
InChI key
NWTRUKNNHUXONB-LJQANCHMSA-N
Biochem/physiol Actions
L-F001 is a multifunctional, brain penetrant and potent Rho-associated protein kinase (ROCK) inhibitor that protects the PC12 cells from paraquat induced cytotoxicity. L-F001 suppresses neuroinflammation in vitro and in vivo.
multifunctional, brain penetrant and potent Rho-associated protein kinase (ROCK) inhibitor
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2331S5321SML0633
L-F001 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2199
L-F001
S15535 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
S5321
S15535
UNC0646 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0633
UNC0646
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
form
powder
form
solid
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
color
colorless to light brown
color
white to beige
color
white
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)