Vai a
SML2198
sAJM589
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-Hydroxybenzo[a]phenazine, Benzo[a]phenazin-5-ol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 92.30
CHF 78.45
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H10N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.26
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 78.45
Prezzo di listinoCHF 92.30Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow to orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=C2C(C=CC=C2)=C3C(N=C(C=CC=C4)C4=N3)=C1
InChI key
WZBDRAAGHRCRKM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Myc inhibitor that disrupts the Myc-Max heterodimer
sAJM589 is a Myc inhibitor that disrupts the Myc-Max heterodimer with an IC50 value of 1.8 μM. sAJM589 was shown to suppress cellular proliferation in a variety of MYC-dependent cancer cell line including strong inhibition of Burkitt lymphoma Raji cell line growth. The mechanism of action of sAJM589 is thought to involve increased ubiquitination of Myc by inhibition of Max binding to Myc, leading to proteasome-mediated degradation.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2951SML0856SML1247
sAJM589 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2198
sAJM589
SGC-CK2-1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2951
SGC-CK2-1
AT-56 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0856
AT-56
NAB2 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1247
NAB2
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
yellow to orange
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)