Vai a
SML2196
Zotarolimus
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
(42S)-42-Deoxy-42-(1H-tetrazol-1-yl)rapamycin, ABT-578
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 85.20
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 258.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C52H79N5O12
Numero CAS:
Peso molecolare:
966.21
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
CHF 85.20
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](CC[C@@H](C[C@H](OC)/C(C)=C/C=C/C=C/[C@H](C[C@H](C([C@H](OC)[C@@H](/C(C)=C/[C@@H](C)C1=O)O)=O)C)C)O2)[C@]2(O)C(C(N3CCCC[C@H]3C(O[C@H]([C@H](C)C[C@@H]4CC[C@H](N5N=NN=C5)[C@H](OC)C4)C1)=O)=O)=O
InChI
1S/C52H79N5O12/c1-31-16-12-11-13-17-32(2)43(65-8)28-39-21-19-37(7)52(64,69-39)49(61)50(62)56-23-15-14-18-41(56)51(63)68-44(34(4)26-38-20-22-40(45(27-38)66-9)57-30-53-54-55-57)29-42(58)33(3)25-36(6)47(60)48(67-10)46(59)35(5)24-31/h11-13,16-17,25,30-31,33-35,37-41,43-45,47-48,60,64H,14-15,18-24,26-29H2,1-10H3/b13-11+,16-12+,32-17+,36-25+/t31-,33-,34-,35-,37-,38+,39+,40+,41+,43+,44+,45-,47-,48+,52-/m1/s1
InChI key
CGTADGCBEXYWNE-JUKNQOCSSA-N
Biochem/physiol Actions
Rapamycin analog with immunosuppressant and anti-proliferative activity used in coronary stents
Zotarolimus (ABT-578) is a semi-synthetic rapamycin analog with immunosuppressant and anti-proliferative activity. It binds to the FKBP12 binding protein, which subsequently binds to the mammalian target of rapamycin (mTOR) causing cell cycle arrest in the G1 phase. Zotarolimus was designed to be used for delivery from drug-eluting coronary stents to prevent restenosis.
Zotarolimus is a second generation Drug Eluting Stent (DES).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2282SML078794687
Zotarolimus ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2196
Zotarolimus
Everolimus ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2282
Everolimus
AC 42 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0787
AC 42
Everolimus analytical standard
Supelco
94687
Everolimus
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
analytical standard
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥75.0% (qNMR)
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)