Vai a
SML2195
AZD6482
≥98% (HPLC)
Offerta disponibile
Sinonimo/i:
(-) 2-[1-(7-methyl-2-(morpholin-4-yl)-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl)ethylamino]benzoic acid, 2-[[(1R)-1-[7-Methyl-2-(4-morpholinyl)-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl]ethyl]amino]-benzoic acid, AZD 6482
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Risparmia il 15% sul prezzo di listino*
Utilizza il codice SAVE15 nel carrello. Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 138.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 453.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H24N4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
408.45
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 138.00
Salva 15% con il codice SAVE15
Sconto Esclusivo Online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[n]21c(nc(c[c]2=O)N4CCOCC4)c(cc(c1)C)[C@H](Nc3c(cccc3)C(=O)O)C
InChI
1S/C22H24N4O4/c1-14-11-17(15(2)23-18-6-4-3-5-16(18)22(28)29)21-24-19(12-20(27)26(21)13-14)25-7-9-30-10-8-25/h3-6,11-13,15,23H,7-10H2,1-2H3,(H,28,29)/t15-/m1/s1
InChI key
IRTDIKMSKMREGO-OAHLLOKOSA-N
Biochem/physiol Actions
AZD6482 is an isoform-selective and potent ATP competitive inhibitor of PI3Kb. AZD6482 produces an antithrombotic effect without an increased bleeding time or blood loss in humans and in dogs.
isoform-selective and potent ATP competitive inhibitor of PI3Kb
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2900
AZD6482 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2195
AZD6482
AZD5582 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2900
AZD5582
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)