Passa al contenuto
SML2173
NS3861
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-(3-Bromo-2-thienyl)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-2-ene, NS 3861
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H14BrNS
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.22
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrC1=C(SC=C1)C2=CC(N3C)CCC3C2
InChI key
ZJCNRVHZJADROC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
α3β2 heteromeric neuronal nAChRs agonist
NS3861 is a neuronal nicotinic receptor agonist that selectively activates α3 containing nAChRs and it displays higher efficacy at the α3β2 receptor compared with the α3β4 receptor. NS3861 does not activate α4 containing receptors. NS3861 was reported to reverse chronic opioid-induced constipation in vivo.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)