Vai a
SML2172
CLP290
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
[5-Fluoro-2-[(Z)-(2-hexahydropyridazin-1-yl-4-oxo-thiazol-5-ylidene)methyl]phenyl] pyrrolidine-1-carboxylate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H21FN4O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
404.46
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1=CC=C(/C=C2C(N=C(N3NCCCC3)S/2)=O)C(OC(N4CCCC4)=O)=C1
InChI
1S/C19H21FN4O3S/c20-14-6-5-13(15(12-14)27-19(26)23-8-3-4-9-23)11-16-17(25)22-18(28-16)24-10-2-1-7-21-24/h5-6,11-12,21H,1-4,7-10H2/b16-11-
InChI key
DIXMMXNNKLCLOM-WJDWOHSUSA-N
Biochem/physiol Actions
CLP290 is a small molecule enhancer of KCC2 activity. It is an orally active and more bioavailable precursor of the selective K+-Cl- cotransporter KCC2 activator CLP257. CLP290 was recently shown to restore Cl- transport and rescue morphine-induced hyperalgesia (MIH) in morphine-treated rats.
Enhancer of K+-Cl- cotransporter KCC2 activity, precursor of chloride extrusion enhancer CLP257
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)