Vai a
SML2146
SR-18292 Maleate
≥98% (HPLC), hepatic gluconeogenesis inhibitor, powder
Sinonimo/i:
SR-18292 Maleate, 1-[(1,1-Dimethylethyl)[(4-methylphenyl)methyl]amino]-3-(1H-indol-4-yloxy)-2-propanol maleate, SR 18292, SR 18292 maleate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 202.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 447.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H30N2O2 · C4H4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
482.57
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 202.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
SR-18292 Maleate, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)N(CC(O)COC1=CC=CC2=C1C=CN2)CC3=CC=C(C)C=C3.O=C(O)/C=C\C(O)=O
InChI key
CMTOYDGVFTZNSM-BTJKTKAUSA-N
Application
SR-18292 Maleate has been used as a peroxisome proliferator-activated receptor γ coactivator 1 α (PGC1α) inhibitor to study the protective effects of pioglitazone on demyelinated axons.
Biochem/physiol Actions
SR-18292 is a potent and specific inhibitor of hepatic gluconeogenesis via increased acetylation of PGC-1α and suppression of gluconeogenic gene expression. SR-18292 reduces blood glucose and increases hepatic insulin sensitivity in mouse models of T2D.
inhibitor of hepatic gluconeogenesis via increased acetylation of PGC-1α; anti-diabetic
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
EMU064011
description
≥98% (HPLC)
description
targeting mouse Sebox
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)