Vai a
SML2142
Silodosin
≥98% (HPLC), alpha 1-adrenoceptor antagonist, powder
Sinonimo/i:
1-(3-Hydroxypropyl)-5-[(2R)-2-({2-[2-(2,2,2­trifluoroethoxy)phenoxy]ethyl}amino)propyl]-2,3-dihydro-1H-indole-7-carboxamide, Rapaflo, Rapallo, Silodyx, Urief
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 150.00
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 603.00
CHF 512.55
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H32F3N3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
495.53
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 150.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Silodosin, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(C1=CC(C[C@@H](C)NCCOC2=C(OCC(F)(F)F)C=CC=C2)=CC3=C1N(CCCO)CC3)=O
InChI
1S/C25H32F3N3O4/c1-17(30-8-12-34-21-5-2-3-6-22(21)35-16-25(26,27)28)13-18-14-19-7-10-31(9-4-11-32)23(19)20(15-18)24(29)33/h2-3,5-6,14-15,17,30,32H,4,7-13,16H2,1H3,(H2,29,33)/t17-/m1/s1
InChI key
PNCPYILNMDWPEY-QGZVFWFLSA-N
Biochem/physiol Actions
Selective alpha 1-adrenoceptor antagonist
Silodosin is a selective alpha 1-adrenoceptor antagonist with high affinity for the ?1A adrenergic receptor, used clinically for the treatment of benign prostatic hyperplasia (BPH).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
16127761612822
Silodosin ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2142
Silodosin
USP
USP
1612776
Silodosin
USP
USP
1612822
Silodosin S-Enantiomer
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silodosin
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
Organi bersaglio
Liver
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)