Documenti fondamentali
SML2043
Sigma-Aldrich
CID 1375606
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2,4-Dichloro-N-[4-[(phenylamino)carbonyl]phenyl]-benzamide, N-[4-(Anilinocarbonyl)phenyl]-2,4-dichlorobenzamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H14Cl2N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
385.24
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC1=CC=C(C(NC2=CC=C(C(NC3=CC=CC=C3)=O)C=C2)=O)C(Cl)=C1
Azioni biochim/fisiol
CID 1375606 (N-[4-(Anilinocarbonyl)phenyl]-2,4-dichlorobenzamide) is a specific and potent surrogate agonist of GPR27 (SREB1) that induces coupling of the receptor to β-arrestin 2 but not to G proteins.
Specific and potent surrogate agonist of GPR27 (SREB1).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)