Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 122.00 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 421.00 CHF 357.85 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H22N6O2 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
415.32
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
S3226, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N=C(N)N)C(C)=CC1=CC(C)=CC=C1C=C(C)C(NC(N)=N)=O.[H]Cl.[H]Cl
InChI key
KFFCDWFEJMZQKK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
A potent and selective NHE3 (NHE-3) inhibitor for studying NHE3 in cultures and in animals in vivo.
S3226 is a potent and selective NHE3 (NHE-3) inhibitor (IC50 = 20 nM/human NHE3, 3.6 μM/human NHE1, 80 μM/rabbit NHE2) for studying NHE3 physiological as well as pathophysiological roles in kidney and gastrointestinal disorders in vitro and in animal models in vivo.
S3226 is also known as {3-[2-(3-guanidino-2-methyl-3-oxo-propenyl)-5-methyl-phenyl]-N-isopropylidene-2-methyl-acrylamide dihydro-chloride}. S3226 is used to explore the physiological and pathophysiological functions of sodium-hydrogen exchanger 3 (NHE3) in animal models. It is a bismethacryloyl guanidine derivative.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility H2O: 1 mg/mL, clear (warmed) | solubility H2O: 15 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?