Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 98.40 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 317.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H35NO2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
406.00
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(CN1CCC(C=CC=C2)=C2C1)COCCC34C[C@H]5C[C@H](C[C@H](C5)C4)C3.[H]Cl
Application
Biochem/physiol Actions
ADDA 5 is a potent and selective inhibitor of cytochrome c oxidase (Complex IV) that depletes the bioenergetics reserve capacity in intact glioma cells. ADDA 5 specifically inhibits the proliferation of chemosensitive and chemoresistant glioma cells, while sparing non-cancer cells. Additionally ADDA 5 is effective against glioma stem cells.
Potent and selective inhibitor of cytochrome c oxidase (Complex IV)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?