SML1916
Marizomib
≥95% (HPLC), (Salinospora tropica)
Sinonimo/i:
(1R,4R,5S)-4-(2-Chloroethyl)-1-[(S)-(1S)-2-cyclohexen-1-ylhydroxymethyl]-5-methyl-6-oxa-2-azabicyclo[3.2.0]heptane-3,7-dione, NPI-0052, Salinosporamide A
Origine biologica
(Salinospora tropica)
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C15H20ClNO4/c1-14-10(7-8-16)12(19)17-15(14,13(20)21-14)11(18)9-5-3-2-4-6-9/h3,5,9-11,18H,2,4,6-8H2,1H3,(H,17,19)/t9-,10+,11+,14+,15+/m1/s1
NGWSFRIPKNWYAO-SHTIJGAHSA-N
Applicazioni
- to study its effects on glioblastoma cell lines
- to analyze its effects on the aging of killifish brain
- to test its effect on protein kinase B (PKB/AKT) levels in multiple myeloma cells
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3