Vai a
SML1902
ISAM-140
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(±)-Isopropyl 4-(Furan-2-yl)-2-methyl-1,4-dihydrobenzo-[4,5]imidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylate, 4-(2-Furanyl)-4,10-dihydro-2-methyl-pyrimido[1,2-a]benzimidazole-3-carboxylic acid 1-methylethyl ester
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 306.00
CHF 260.10
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H19N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
337.37
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 260.10
Prezzo di listinoCHF 306.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(C(OC(C)C)=O)C(C2=CC=CO2)N3C(N1)=NC4=C3C=CC=C4
InChI
1S/C19H19N3O3/c1-11(2)25-18(23)16-12(3)20-19-21-13-7-4-5-8-14(13)22(19)17(16)15-9-6-10-24-15/h4-11,17H,1-3H3,(H,20,21)
InChI key
NYHLRBMDXQBOIB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ISAM-140 is a potent and selective A2B adenosine receptor antagonist (A2BAR).
ISAM-140 is a potent and selective A2B adenosine receptor antagonist (A2BAR). ISAM-140 exhibits remarkable selectivity over A1, A2A, and A3 adenosine receptors.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2749SML1816SML2039
ISAM-140 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1902
ISAM-140
iFSP1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2749
iFSP1
ABC44 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1816
ABC44
SAK3 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2039
SAK3
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)