Vai a
SML1885
Mitotane
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-(2-Chlorophenyl)-1-(4-chlorophenyl)-2,2-dichloroethane, 1-Chloro-2-[2,2-dichloro-1-(4-chlorophenyl)ethyl]-benzene, 2,4′-DDD, o,p′-DDD
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 50.10
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H10Cl4
Numero CAS:
Peso molecolare:
320.04
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
EC Number:
200-166-6
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 50.10
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=C(C(C(Cl)Cl)C2=CC=C(Cl)C=C2)C=CC=C1
InChI
1S/C14H10Cl4/c15-10-7-5-9(6-8-10)13(14(17)18)11-3-1-2-4-12(11)16/h1-8,13-14H
InChI key
JWBOIMRXGHLCPP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Mitotane is a selective inhibitor of sterol-Oacyl-transferase 1 (SOAT1), also known as ACAT1, (acyl-coenzyme A cholesterol acyltransferase).
Mitotane is a selective inhibitor of sterol-Oacyl-transferase 1 (SOAT1), also known as ACAT1, (acyl-coenzyme A cholesterol acyltransferase). Mitotane inhibition of SOAT1 in adrenocortical carcinoma cells decreased the formation of cholesteryl esters, which increased free cholesterol levels and caused endoplasmic reticulum (ER) stress, the unfolded protein response, and eventually apoptosis.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
35485PHR32071445007
Mitotane ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1885
Mitotane
2,4′-DDD PESTANAL®, analytical standard
Supelco
35485
2,4′-DDD
Mitotane pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Supelco
PHR3207
Mitotane
Mitotane United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1445007
Mitotane
description
≥98% (HPLC)
description
PESTANAL®, analytical standard
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mitotane
Pittogrammi
Health hazard
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Carc. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)