Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H15NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.26
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
color
, colorless to dark yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C(N[C@H](CC1=CC=CC=C1)C(OC)=O)=O)OC
InChI
1S/C13H15NO5/c1-18-12(16)10(14-11(15)13(17)19-2)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,8H2,1-2H3,(H,14,15)/t10-/m1/s1
InChI key
CAUUPQLNYYFMOQ-SNVBAGLBSA-N
General description
Dimethyl N-oxalyl-D-phenylalanine (DM-NOFD) is a small FIH (factor-inhibiting) inhibitor molecule.
Biochem/physiol Actions
DM-NOFD is a cell penetrant, prodrug of NOFD a potent and selective inhibitor of an asparaginyl hydroxylase FIH (factor-inhibiting HIF).
DM-NOFD is a cell penetrant, prodrug of NOFD a potent and selective inhibitor of an asparaginyl hydroxylase FIH (factor-inhibiting HIF). DM-NOFD efficiently reduces HIF1a CAD (C-terminal activating domain) hydroxylation in MCF-7 cells.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?