Merck
SML1828
EMD-87580
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
EMD87580, N-[2-methyl-4,5-bis(methylsulfonyl)-benzoyl]-guanidine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H15N3O5S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
333.38
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(NC(C1=CC(S(=O)(C)=O)=C(S(=O)(C)=O)C=C1C)=O)=N
InChI
1S/C11H15N3O5S2/c1-6-4-8(20(2,16)17)9(21(3,18)19)5-7(6)10(15)14-11(12)13/h4-5H,1-3H3,(H4,12,13,14,15)
InChI key
GROMEQPXDKRRIE-UHFFFAOYSA-N
Application
EMD-87580 has been used as a selective and potent sodium-hydrogen antiporter 1 (NHE-1) inhibitor in cardiac ventricular myocytes to test its effect on the hypertrophic response.
Biochem/physiol Actions
EMD-87580 is a selective inhibitor of the Na+/H+ exchanger subtype 1 (NHE-1), also known as the Na+/H+ antiporter. EMD-87580 has shown cardioprotective effects, and has been investigated as a possible treatment for Duchenne′s muscular dystrophy.
Inhibitor of sodium-hydrogen exchanger-1 (NHE-1)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)