Passa al contenuto
SML1817
BCI-121
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-(Aminocarbonyl)-N-(4-bromophenyl)-1-piperidineacetamide, BCI121
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H18BrN3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
340.22
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Brc1ccc(cc1)NC(=O)CN2CCC(CC2)C(=O)N
InChI
1S/C14H18BrN3O2/c15-11-1-3-12(4-2-11)17-13(19)9-18-7-5-10(6-8-18)14(16)20/h1-4,10H,5-9H2,(H2,16,20)(H,17,19)
InChI key
KSUYPIXCRPCPGF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BCI-121 is a substrate-competitive SMYD3 inhibitor that reduces nuclear histone H3 lys4 di- and tri-methylation level (by 50%/H3K4me2 and 40%H3K4me3 in HT29 cells; 100 μM BCI-121 for 48 h), downregulates known SMYD3 target genes transcription, and selectively affects SMYD3-dependent proliferation of cancer cultures (46%/HT29 and 54%/HCT116 proliferation reduction; 100 μM BCI-121 for 72 h) with little antiproliferation efficacy toward low SMYD3-expressing cancer cells. BCI-121 targets SMYD3 via direct affinity interaction (kon 357.7/M/s; koff 4.23×10-3/s; KD=koff/kon = 11.8 μM) and effectively competes against histone for SMYD3 binding (%inhibition/[histone H4 peptide]:[BCI-121] ratio = 36.5%/1:1 and 51.0%/1:2.5).
BCI-121 is a substrate-competitive SMYD3 inhibitor.
BCI121 is capable of reducing the mesenchymal signature of MDA-MB-231 cells. It can also decrease their ability to invade in vitro and in vivo.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)